Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Optima™ 5 Amine
Marque: Macherey-Nagel™ 726358.30
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
0,4 mm | |
0,25 mm | |
G1, G2, G38 | |
300°C à 320°C | |
30 m |
Colonne capillaire GC | |
Optima™ 5 Amine | |
GC, Analyse des amines polyfonctionnelles | |
1 μm | |
1/boîte |