Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC 240 Optima™
Marque:  Macherey-Nagel™ 726090.60
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10462042
  • 1020.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-09-2024
Spécification
0,25 mm
0,4 mm
GC, Dioxines
0,5 μm
1 de chaque
Colonne capillaire GC
Optima™ 240
260°C à 280°C
60 m