Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC 240 Optima™
Marque: Macherey-Nagel™ 726090.30
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
0,4 mm | |
0,25 mm | |
GC, Dioxines | |
0,5 μm | |
1/boîte |
Colonne capillaire GC | |
Optima™ 240 | |
260°C à 280°C | |
30 m |