Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC 240 Optima™
Marque: Macherey-Nagel™ 726095.60
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
0,5 mm | |
0,32 mm | |
GC, Dioxines | |
0,35 μm | |
1 de chaque |
Colonne capillaire GC | |
Optima™ 240 | |
260°C à 280°C | |
60 m |