Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC 225 Optima™
Marque:  Macherey-Nagel™ 726118.15
Code produit. 10144941
  • 375.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
0,4 mm
0,25 mm
G1, G2, G38
260°C à 280°C
15 m
Colonne capillaire GC
Optima™ 225
GC
0,25 μm
1/boîte