Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC OPTIMA™ 1, dia. ext. 0,5 mm, à film épais
Conçue pour la séparation des composants en fonction des points d’ébullition. La colonne capillaire GC Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 1, dia. int. 0,5mm, à film épais, est une colonne de phase non polaire avec 100 % de diméthylpolysiloxane pour une utilisation en chromatographie en phase gazeuse. Disponibles dans une gamme de longueurs et d’épaisseurs de film.
297.00€ - 1090.00€
Spécification
Diamètre (métrique) 0,5 mm
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Phase stationnaire Optima™ 1
Type d’USP G1, G2, G38
Type Colonne capillaire GC haute performance
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Longueur (métrique) Épaisseur du film Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Longueur (métrique) Épaisseur du film Prix Quantité et disponibilité  
10760375
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
726931.50
50 m 5 μm
1090.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10256901
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
726931.25
25 m 5 μm
646.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10505391
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
726931.10
10 m 5 μm
297.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10296611
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
726805.25
25 m 3 μm
646.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10327931
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
726805.30
30 m 3 μm
646.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10468981
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
726805.50
50 m 3 μm
1090.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
Description
Phase apolaire composée à 100 % de diméthylpolysiloxane pour une utilisation en chromatographie en phase gazeuse.
  • Les colonnes à film épais sont particulièrement recommandées pour l’analyse des solvants
  • Phases similaires : OV-1, DB-1, SE-30, HP-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB, Rtx-1, 007-1, BP1, MDN-1, AT-1, ZB-1, OV-101
  • Chaque colonne est testée individuellement et fournie avec un certificat d’essai
  • Températures maximales : 300°C pour le fonctionnement isotherme, 320°C pour les isothermes courts dans un programme de température
Spécification
Spécification
0,5 mm
Optima™ 1
Colonne capillaire GC haute performance
300°C à 320°C
0,32 mm
G1, G2, G38
Séparation des composants en fonction des points d’ébullition
1/boîte