Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire Optima™ 1 pour GC
Marque: Macherey-Nagel™ 726081.25
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
0,4 mm | |
0,25 mm | |
G1, G2, G38 | |
340°C à 360°C | |
25 m |
Colonne capillaire GC | |
Optima™ 1 | |
Séparation des composants en fonction des points d’ébullition | |
0,5 μm | |
1/boîte |