Learn More
Sartorius Pointes Optifit, racks simples
Code produit. 15573503 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 10 mu;l
0,5 à 200 mu;l
0.1 à 10μl
10 à 1000 μl
10 à 1000 mu;l
100 à 5000 μl
5 à 350 μl
5 à 350 mu;l
50 à 1 200 μl
50 à 1200 μl
50 à 1200 mu;l
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Code couleur:
Bleu
Gris
Jaune
Orange
Vert
Violet
Longueur (métrique):
3,15cm
3.15 cm
5,1cm
5,4cm
5,4 cm
7,15cm
9cm
9 cm
15cm
15 cm
Conditionnement:
50 pièces
960 pièces
Code produit. 15573503
Marque: Sartorius 791200
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
S’adaptent parfaitement et assurent une excellente étanchéité sur les pipettes Sartorius. Les pointes Sartorius Optifit en racks simples offrent une reproductibilité et une précision de pipetage maximales. Les cônes sont fabriqués dans un environnement de salle blanche certifié ISO 8 et sont disponibles en versions stériles et non stériles dans une variété de volumes.
Conception ergonomique pour une précision et une exactitude maximales
  • Pointes s’adaptant parfaitement sur le pipeteur et assurant une excellente étanchéité
  • Permettent une mise en place et une éjection souples et ergonomiques
  • Les pointes de haute précision offrent une précision et une exactitude optimales
  • Système d’ouverture / fermeture simple et manipulable d’une seule main pour les racks à couvercle rabattable
Conception répondant aux normes les plus strictes
  • En PP vierge de haute qualité
  • Produit certifié sans DNase, RNase et endotoxine
  • Disponibles non stérilisées ou préstérilisées par irradiation électronique
  • Informations sur les étiquettes pour racks permettant d’améliorer l’identification et la traçabilité des pointes
    • Indiquent le volume de la pointe, la référence du produit, le numéro de lot et le niveau de pureté
  • Les racks, plateaux et cônes sont recyclables à 100 % ou peuvent être incinérés dans le cadre de la valorisation énergétique des déchets
  • L’emballage plastique hermétique autour du rack assure la pureté pendant le transport et le stockage
  • Réutilisable et entièrement autoclavable à 121°C pendant 20 minutes
Compatibles avec la technologie Optiload des pipeteurs Sartorius et les suivants :
  • Picus, eLINE™, mLINE™ et Proline™ Plus
  • Pointes et plateaux à code couleur pour une mise en correspondance facile avec les pipeteurs Sartorius compatibles
  • Conception universelle compatible avec la plupart des autres marques de pipeteurs
Certifications
Certification CE. Fabrication selon les normes ISO 9001 et ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 50 à 1 200 μl
Filtré Non-filtered
Stérilité Non stérile
Couleur Violet
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 2,81 in
Longueur (métrique) 7,15cm
Certifications/Conformité CE, ISO 9001, ISO 13485
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines
Format Rack
Type de pointe Pointe Optifit
Type de produit Non-filtered Tips
Code couleur Violet
Jetable Single-use
À utiliser avec (équipement) Sartorius Picus, Sartorius Tacta, Sartorius Proline Plus, Sartorius mLINE
Graduée No