Learn More
Sartorius Pointes Optifit, racks simples
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 10 mu;l
0,5 à 200 mu;l
0.1 à 10μl
10 à 1000 μl
10 à 1000 mu;l
100 à 5000 μl
5 à 350 μl
5 à 350 mu;l
50 à 1 200 μl
50 à 1200 μl
50 à 1200 mu;l
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Code couleur:
Bleu
Gris
Jaune
Orange
Vert
Violet
Longueur (métrique):
3,15cm
3.15 cm
5,1cm
5,4cm
5,4 cm
7,15cm
9cm
9 cm
15cm
15 cm
Conditionnement:
50 pièces
960 pièces
Description
Conception ergonomique pour une précision et une exactitude maximales
- Pointes s’adaptant parfaitement sur le pipeteur et assurant une excellente étanchéité
- Permettent une mise en place et une éjection souples et ergonomiques
- Les pointes de haute précision offrent une précision et une exactitude optimales
- Système d’ouverture / fermeture simple et manipulable d’une seule main pour les racks à couvercle rabattable
- En PP vierge de haute qualité
- Produit certifié sans DNase, RNase et endotoxine
- Disponibles non stérilisées ou préstérilisées par irradiation électronique
- Informations sur les étiquettes pour racks permettant d’améliorer l’identification et la traçabilité des pointes
- Indiquent le volume de la pointe, la référence du produit, le numéro de lot et le niveau de pureté
- Les racks, plateaux et cônes sont recyclables à 100 % ou peuvent être incinérés dans le cadre de la valorisation énergétique des déchets
- L’emballage plastique hermétique autour du rack assure la pureté pendant le transport et le stockage
- Réutilisable et entièrement autoclavable à 121°C pendant 20 minutes
- Picus, eLINE™, mLINE™ et Proline™ Plus
- Pointes et plateaux à code couleur pour une mise en correspondance facile avec les pipeteurs Sartorius compatibles
- Conception universelle compatible avec la plupart des autres marques de pipeteurs
Certifications
Certification CE. Fabrication selon les normes ISO 9001 et ISO 13485.
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 10 à 1000 μl |
| Filtré | Non-filtered |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Bleu |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (impériale) | 2,81 in |
| Longueur (métrique) | 7,15cm |
| Certifications/Conformité | CE, ISO 9001, ISO 13485 |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines |
| Format | Rack |
| Afficher plus |