Learn More
Sartorius Pointes Optifit, recharges
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Code couleur:
Bleu
Gris
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Violet
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Volume (métrique):
0,1 à 10 μl
0,1 à 10 mu;l
0,5 à 200 μl
10 à 1000 μl
10 à 1000 mu;l
100 à 5000 μl
1000 à 10000 mu;l
5 à 350 μl
50 à 1200 μl
Conditionnement:
Paquet de recharge
Recharge double
Tour de recharge
Vrac en boîte
Vrac en carton
Conditionnement:
1000 pièces
250 pièces
960 pièces
Description
Conception ergonomique pour une précision et une exactitude maximales
- Pointes s’adaptant parfaitement sur le pipeteur et assurant une excellente étanchéité
- Permettent une mise en place et une éjection souples et ergonomiques
- Les pointes de haute précision offrent une précision et une exactitude optimales
- Picus, eLINE™, mLINE™ et Proline™ Plus
- Pointes et plateaux à code couleur pour une mise en correspondance facile avec les pipeteurs Sartorius compatibles
- Conception universelle compatible avec la plupart des autres marques de pipeteurs
- En PP vierge de haute qualité
- Les boîtes de recharge sont certifiées sans DNase, sans RNase et sans endotoxines
- Disponibles non stérilisées ou préstérilisées par irradiation électronique
- Informations sur les étiquettes pour racks permettant d’améliorer l’identification et la traçabilité des pointes
- Indiquent le volume de la pointe, la référence du produit, le numéro de lot et le niveau de pureté
- Les emballages et les cônes sont 100 % recyclables ou peuvent être incinérés
- Disponibles en plusieurs formats d’emballage :
- Boîtes de recharge – emballages écologiques et pureté certifiée
- Tours de recharge – écologiques et peu encombrantes
- En vrac en carton – boîtes en vrac économiques
- L’emballage plastique hermétique autour du rack assure la pureté pendant le transport et le stockage
- Réutilisable et entièrement autoclavable à 121°C pendant 20 minutes
Specifications
Specifications
| Volume (métrique) | 50 à 1200 μl |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Transparent |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (métrique) | 7.15 cm |
| Certifications/Conformité | CE, ISO 9001, ISO 13485 |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines |
| Méthode de stérilisation | Autoclavage à 121 °C |
| Format | Rack |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction