Learn More
Olympus™ Papier optique pour nettoyage des lentilles
Click to view available options
Longueur (métrique):
70 mm
Tamaño de la unidad:
100 pièces
Descripción
- Papier lentille de qualité supérieure
- Préserve la qualité de votre optique de microscope
- 100 feuilles / boîte
Especificaciones
Especificaciones
| Type | Papier optique |
| Dimensions (L x l x H) | 70 x 120 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour le nettoyage des lentilles |
| Longueur (métrique) | 70 mm |
| Matériau | Papier optique |
| Quantité | 100/paquet |
| Largeur (métrique) | 120 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido