Learn More
Thermo Scientific™ Optical Heat Seal, for Piko PCR plates
Le joint à film thermo-optique PCR/qPCR Thermo Scientific Piko exceptionnellement clair permet une transmission élevée de la fluorescence dans toute la gamme des fluorophores couramment utilisés.
Marque: Thermo Scientific™ HSF0031
52.16 EUR valable jusqu'au 2025-03-29
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Lorsqu’il est utilisé avec un système de PCR en temps réel Piko Thermal Cycler ou PikoReal, des volumes d’échantillons à partir de 5µL et peuvent être utilisés avec une perte d’évaporation minimale. Ces films optiques sont disponibles au format de taille ¼ pour les plaques PCR Piko.Caractéristiques des joints de film PCR/qPCR Thermo Scientific Piko
• Clarté optique avec auto-fluorescence minimale pour les applications PCR en temps réel
• Fermeture étanche pour des volumes d’échantillons à partir de 5 µl
• L’adhésif cryo-compatible est efficace jusqu’à 80°C
Produits associés
Film adhésif optique, pour plaques PCR Piko
Spécification
Optique | |
Piko Thermal Cycler or PikoReal Real-Time PCR System | |
Piko | |
-80°C |
100 sheets | |
Film, joint ou applicateur | |
Joint thermique optique | |
Plaque Piko |