Learn More
Hellma™ Microcellules en verre optique
Code produit. 10343841
Click to view available options
Capacité (métrique):
7 ml
17,5 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10343841
Marque: Hellma™ 60302010
Il en reste null
Spécification
Type Micro cellule
Capacité (métrique) 7 ml
Matériau Verre optique
Matériau du bouchon PTFE
Largeur (métrique) intérieure 9,5mm
Quantité 1Each
Longueur du trajet optique 20 mm
Wavelength Range De 360 à 2500 nm
Hauteur (métrique) 45 mm
Largeur (métrique) 12,5mm