Learn More
Hellma™ Cuves de type micro-cellule de précision en verre optique spécial
Conçues pour maintenir des échantillons lors d’expériences de spectroscopie et d’analyse optique. Les cuves pour micro-cellules de précision en verre optique spécial Hellma™ sont fabriquées en verre britannique de type 5 SCHOTT™, élaboré à partir de matières premières exceptionnellement pures, ce qui permet une meilleure transmission dans la gamme proche de l’ultraviolet.
Marque:  Hellma™ 100-100-20
Code produit. 10437641
  • 312.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Transmission de plus de 80 % dans une plage spectrale comprise entre 320 et 2 500 nm
  • Pour les mesures photométriques et colorimétriques
Spécification
Spécification
Macro cellule d’absorption
Verre optique
100 mm
45mm
35 000 μl
9,5mm
360 à 2500 nm
12,5mm