Learn More
Hellma™ Cuves micro haute précision en verre optique avec bouchon en PTFE
Code produit. 11761744
Click to view available options
Capacité (métrique):
1750 μl
3500 μl
7000 μl
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 11761744
Marque: Hellma™ 1101020
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Cuve haute précision
• Volume 0,35 à 35mL
• Quartz suprasil QS ou verre optique spécial OS
• Cuve soudée sans collage
• Coffret 2 cuves offert
• Cuves
• Vendues par paire
• Cuves verre Optique Special OS
• Verre d'une très grande pureté pour transmission à 80% de 320 à 2500nm, à vide
• Cuve quartz Suprasil QS
• Dioxyde de silice Si02 pour transmission supérieure à 80% de 200 à 2500nm, à vide
• Haute résistance chimique
• Tenue à la température jusqu'à 1000°C
• Cuve haute précision avec bouchon PTFE
• Verre OS
• Cuve bouchon PTFE
• Cuve verre 3,5mL
Spécification
Type Macro cellule d’absorption
Capacité (métrique) 3500 μl
Matériau Verre optique
Matériau du bouchon PTFE
Largeur (métrique) intérieure 9,5mm
Longueur du trajet optique 10 mm
Wavelength Range 320 à 2500 nm
Hauteur (métrique) 46 mm
Largeur (métrique) 12,5mm
À utiliser avec (application) Pour les mesures photométriques et colorimétriques