Learn More
Hellma™ Cuves micro haute précision en verre optique avec bouchon en PTFE
Click to view available options
Capacité (métrique):
1750 μl
3500 μl
7000 μl
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
Cuve haute précision
• Volume 0,35 à 35mL
• Quartz suprasil QS ou verre optique spécial OS
• Cuve soudée sans collage
• Coffret 2 cuves offert
• Cuves
• Vendues par paire
• Cuves verre Optique Special OS
• Verre d'une très grande pureté pour transmission à 80% de 320 à 2500nm, à vide
• Cuve quartz Suprasil QS
• Dioxyde de silice Si02 pour transmission supérieure à 80% de 200 à 2500nm, à vide
• Haute résistance chimique
• Tenue à la température jusqu'à 1000°C
• Cuve haute précision avec bouchon PTFE
• Cuve verre OS
• Volume 0,35 à 35mL
• Quartz suprasil QS ou verre optique spécial OS
• Cuve soudée sans collage
• Coffret 2 cuves offert
• Cuves
• Vendues par paire
• Cuves verre Optique Special OS
• Verre d'une très grande pureté pour transmission à 80% de 320 à 2500nm, à vide
• Cuve quartz Suprasil QS
• Dioxyde de silice Si02 pour transmission supérieure à 80% de 200 à 2500nm, à vide
• Haute résistance chimique
• Tenue à la température jusqu'à 1000°C
• Cuve haute précision avec bouchon PTFE
• Cuve verre OS
Spécification
Spécification
| Type | Macro cellule d’absorption |
| Capacité (métrique) | 1750 μl |
| Matériau | Verre optique |
| Matériau du bouchon | PTFE |
| Largeur (métrique) intérieure | 9,5mm |
| Longueur du trajet optique | 5 mm |
| Wavelength Range | 320 à 2500 nm |
| Hauteur (métrique) | 45mm |
| Largeur (métrique) | 12,5mm |
| À utiliser avec (application) | Pour les mesures photométriques et colorimétriques |