Learn More
Lovibond™ Cellules de verre optique W600
Click to view available options
Longueur du trajet optique:
25 mm
50 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Cellules en verre optique
- Convient à une utilisation dans une variété de colorimètres Lovibond™
Spécification
Spécification
| Type | Thérapie |
| Capacité (métrique) | 3500 μl |
| Matériau | Verre optique |
| Quantité | 1/boîte |
| Longueur du trajet optique | 50 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Colorimétrie |