Learn More
Hellma™ Cellules en verre optique
Click to view available options
Capacité (métrique):
45 μl
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type | Cell |
| Capacité (métrique) | 45 μl |
| Matériau | Optical Glass |
| Largeur (métrique) intérieure | 25mm |
| Quantité | 1/boîte |
| Longueur du trajet optique | 25 x 25 mm |
| Hauteur (métrique) | 70 mm |
| Largeur (métrique) | 30 mm |
| À utiliser avec (application) | Turbidity Measurement |
| Forme | Rectangle |