Learn More
BRAND™ Lames à cavité en verre optique
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Nombre de puits:
1
2
3
Conditionnement:
50 pièces
Description
- Verre blanc (transparent) sodocalcique, classe hydrolytique 3
- Cavité unique
- Fournis 50/boîte
Spécification
Spécification
| Nb par paquet | 50 |
| Edges | Terre |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Épaisseur (métrique) | de 1,2 à 1,5 mm |
| Type | Lame en verre optique |
| Nombre de puits | 1 |
| Couleur | Transparent, blanc |