Learn More
Gibco™ Milieu de culture à réduction de sérum Opti-MEM™ I, supplément GlutaMAX™
Click to view available options
Quantité:
10 x 500 ml
500 ml
Conditionnement:
10 PCS
500mL
Description
Le milieu de culture à réduction de sérum Opti-MEM™ est un milieu essentiel minimal (MEM) amélioré qui permet une réduction de la supplémentation en sérum de veau fœtal d’au moins 50 % sans modification du taux de croissance ni de la morphologie. Le milieu de culture Opti-MEM™ est également recommandé avec l’utilisation des réactifs de transfection des lipides cationiques, tels que le réactif Lipofectamine™. Opti-MEM™ I peut être utilisé avec une variété de cellules de mammifère en suspension et adhérentes, notamment les cellules Sp2, AE-1, CHO, BHK-21, HEK, et les fibroblastes primaires. Nous proposons un choix de modifications Gibco™ MEM™ pour une gamme d’applications de cultures cellulaires. Pour plus d’informations, veuillez contacter nos services techniques.
Le milieu de culture Gibco™ Opti-MEM™ est un milieu unique qui contient de l’insuline, de la transferrine, de l’hypoxanthine, de la thymidine et des éléments traces. Ces composants complémentaires permettent une réduction de la supplémentation en sérum d’au moins %. Associé au supplément GlutaMAX™, Gibco™ Opti-MEM™ vient minimiser l’accumulation d’ammoniac toxique et améliorer la croissance et la viabilité cellulaire dans un format facile à utiliser.
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu Gibco™ Opti-MEM™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Paisley, en Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu Gibco™ Opti-MEM™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island (31985-070). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Gibco™ Opti-MEM™ utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,4 g/L) et nécessite donc un environnement contenant 5-10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Le milieu de culture Gibco™ Opti-MEM™ est un milieu unique qui contient de l’insuline, de la transferrine, de l’hypoxanthine, de la thymidine et des éléments traces. Ces composants complémentaires permettent une réduction de la supplémentation en sérum d’au moins %. Associé au supplément GlutaMAX™, Gibco™ Opti-MEM™ vient minimiser l’accumulation d’ammoniac toxique et améliorer la croissance et la viabilité cellulaire dans un format facile à utiliser.
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu Gibco™ Opti-MEM™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Paisley, en Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu Gibco™ Opti-MEM™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island (31985-070). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Gibco™ Opti-MEM™ utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,4 g/L) et nécessite donc un environnement contenant 5-10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Spécification
Spécification
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu à réduction de sérum |
| Avec additifs | GlutaMAX, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium |
| À utiliser avec (application) | Culture de cellules de mammifères, transfection |
| Quantité | 10 x 500 ml |
| Certifications/Conformité | Normes ISO 13485, FDA |
| pH | 7,0 à 7,4 |
| Contenu et stockage | 2 à 8 °C |
| Description | Milieu de sérum réduit Opti-Mem™, 10 x 500 ml, liquide, concentration de 1 X, pH de 7,0 à 7,4, avec Glutamax™, rouge de phénol, pyruvate de sodium, durée de conservation de 18 mois, osmolalité de 280 à 320 mOsm/kg, pour culture cellulaire de mammifères, transfection |
Réservé à un usage diagnostique in vitro.