Learn More
Gibco™ Milieu de culture à réduction de sérum Opti-MEM™ I
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7076127
Click to view available options
Quantité:
10 x 500 ml
500 ml
Conditionnement:
10 PCS
500mL
Code produit. 11524456
Marque: Gibco™ 31985047
Milieu de culture à réduction de sérum Opti-MEM™ I
Le milieu de culture à réduction de sérum Opti-MEM™ I est un milieu essentiel minimal (MEM) amélioré qui permet une réduction de la supplémentation en sérum de veau fœtal d’au moins 50 % sans modification du taux de croissance ni de la morphologie. Le milieu de culture Opti-MEM™ I est également recommandé avec l’utilisation des réactifs de transfection des lipides cationiques, tels que le réactif Lipofectamine™. Le milieu de culture Opti-MEM™ I peut être utilisé avec une variété de cellules de mammifère en suspension et adhérentes, notamment les cellules Sp2, AE-1, CHO, BHK-21, HEK, et les fibroblastes primaires. Nous proposons une variété de modifications du milieu Opti-MEM™ I pour une gamme d’applications de culture cellulaire. La formulation complète est confidentielle. Pour plus d’informations, veuillez contacter nos services techniques.
Utilisation du milieu de culture Opti-MEM™ I
Le milieu de culture à réduction de sérum Opti-MEM™ I est un milieu unique qui contient insuline, transferrine, hypoxanthine, thymidine et des éléments traces. Ces composants complémentaires permettent une réduction de la supplémentation en sérum d’au moins  %. Le milieu de culture Opti-MEM™ I utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,4 g/l), et par conséquent, nécessite un environnement contenant 5–10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu de culture Opti-MEM™ I est fabriqué dans une installation conforme aux bonnes pratiques de fabrication courantes située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu de culture Opti-MEM™ I fabriqué dans notre installation de Grand Island. Cette installation est également homologuée par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et elle est certifiée ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu à réduction de sérum
Avec additifs Glutamine, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères, transfection
Quantité 500 ml
Certifications/Conformité Normes ISO 13485, FDA
pH 7,0 à 7,4
Contenu et stockage 2 à 8 °C
Description Milieu de sérum réduit Opti-Mem™, 500 ml, liquide, concentration de 1 X, pH de 7,0 à 7,4, avec L-glutamine, rouge de phénol, pyruvate de sodium, durée de conservation de 18 mois, osmolalité de 280 à 320 mOsm/kg, pour culture cellulaire de mammifères, transfection