Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à septa avec opercule, 24-414 mm, septa liés, en vrac
Les bouchons de septa Thermo Scientific™ comprennent un septum de 0.045 po d’épaisseur fixé à l’intérieur.
Marque: Thermo Scientific™ S297-3330
Description
Les bouchons à septa Thermo Scientific™ comprennent un septum de 0,045 po d’épaisseur fixé à l’intérieur. Les mêmes bouchons à septa de haute qualité utilisés sur nos flacons Thermo Scientific VOA, flacons à septa et jarres à septa. Traités pour répondre à des spécifications de performances EPA concernant l’analyse des composés organiques volatils.
- Bouchon avec opercule en PP blanc avec septum lié en silicone revêtu de PTFE
- Septum fixé en permanence au bouchon
- La référence catalogue 297-2414 est un bouchon avec opercule sans septum. Il peut être utilisé avec des septa en vrac Thermo Scientific de 24 mm de diamètre
Traité pour répondre aux spécifications de performances EPA (Agence pour la protection de l’environnement) concernant l’analyse des composés organiques volatils
Inclut :
Bouchon uniquement
Compatibles avec :
À utiliser avec les flacons pour l’analyse des composés organiques volatils (VOA, Volatile Organic Analysis), les bouteilles et les cuves Thermo Scientific. Les bouchons 297-2414 sont compatibles avec les septa en vrac (référence catalogue 288-0022, 288-0072, 288-0022BP et S24-400-S2).
Garantie: 90 jours
Spécification
VOA | |
Bouchon à septum avec opercule | |
24 | |
Septa lié en silicone revêtu de PTFE 0.045 po | |
Oui | |
Bouchon | |
33-430 mm | |
Bouchon avec opercule |
Blanc | |
En PP | |
Non traitées | |
Traités pour répondre aux spécifications de performances EPA pour l’analyse de composés organiques volatiles ; fabriqués selon un système de gestion de la qualité certifié ISO. | |
Rond | |
PTFE | |
24 mm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.