Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis avec opercule pour flacons de stockage d’échantillons
Bouchons à vis avec opercule pour flacons de stockage d’échantillons
Marque: Thermo Scientific™ B7807-15
7.84 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Bouchons à vis avec opercule pour flacons de stockage d’échantillons
Spécification
Noir | |
Polypropylène | |
100 |
Bouchon à vis 15-425 avec opercule | |
Bouchon à vis (avec opercule) | |
15 mm |