Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis avec opercule pour flacons de stockage d’échantillons
Bouchons à vis avec opercule pour flacons de stockage d’échantillons
Marque:  Thermo Scientific™ B7807-20
12.37 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12468626
  • 12.43€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Bouchons à vis avec opercule pour flacons de stockage d’échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Noir
Polypropylène
100
Bouchon à vis 20-400 avec opercule
Bouchon à vis (avec opercule)
20 mm