Learn More
Bochem™ Anneau de statif ouvert
Click to view available options
Longueur (métrique):
200 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Anneau ouvert
Spécification
Spécification
| Matériau | Zingué |
| Longueur (métrique) | 200 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 70 mm |
| Description | Bague ouverte |