Learn More
Berkshire™ Écouvillons Lab-Tips™ en mousse à cellules ouvertes
Écouvillon à usage général pour le nettoyage de petites zones confinées
Marque:  Berkshire™ LTA03163.10
Code produit. 17897290
  • 708.00€ / 1000 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Mousse de polyuréthane recouvrant un noyau rigide
  • Mousse à cellules ouvertes de 100 ppi
  • Tête thermoformée
  • Faible quantité de particules, fibres, ions et substances extractibles, sans adhésifs contaminants
  • Bonne résistance chimique
  • Bonne capacité d’absorption et excellente tenue des solvants
  • Blanchis et conditionnés en salle blanche
Spécification
Spécification
ISO classe 4
3 in
Swab
76mm
71 mm
Sock Tip
0.5 in.
13 mm
0.19 in.
Mousse en polyuréthane
0.18 in.
For cleaning small and confined areas, good chemical resistance, sorbency and excellent solvent hold
4.5mm
2.8 in.
Mousse en polyuréthane
3 mm
Rigid
5 mm
Polypropylène