Learn More
Berkshire™ Écouvillons Lab-Tips™ en mousse à cellules ouvertes
Écouvillon à usage général pour le nettoyage de petites zones confinées
Marque:  Berkshire™ LTO70P.20
Code produit. 17873232
  • 489.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Mousse de polyuréthane recouvrant un noyau rigide
  • Mousse à cellules ouvertes de 100 ppi
  • Tête thermoformée
  • Faible quantité de particules, fibres, ions et substances extractibles, sans adhésifs contaminants
  • Bonne résistance chimique
  • Bonne capacité d’absorption et excellente tenue des solvants
  • Blanchis et conditionnés en salle blanche
Spécification
Spécification
ISO classe 4
2,8 in
Swab
71 mm
5mm
Pointed
0.78 in.
3mm
0,098 in
Designed for the highest level of contamination control in critical processing applications, applying lubricants and other liquids, removing excess materials
2.5mm
1.97 in.
Mousse en polyuréthane
3.8mm
2mm
1 in.