Learn More
Berkshire™ Écouvillons Lab-Tips™ en mousse à cellules ouvertes
Écouvillon à usage général pour le nettoyage de petites zones confinées
Marque: Berkshire™ LTO70F.20
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Mousse de polyuréthane recouvrant un noyau rigide
- Mousse à cellules ouvertes de 100 ppi
- Tête thermoformée
- Faible quantité de particules, fibres, ions et substances extractibles, sans adhésifs contaminants
- Bonne résistance chimique
- Bonne capacité d’absorption et excellente tenue des solvants
- Blanchis et conditionnés en salle blanche
Spécification
ISO classe 4 | |
Conçu pour un niveau de contrôle de la contamination optimal dans les applications de traitement critiques, le nettoyage des équipements sensibles, l’application de lubrifiants et d’autres liquides, l’élimination des matériaux en excès | |
71mm | |
59mm | |
2 mm | |
11mm | |
0.157 in. |
2,8 in | |
Swab | |
2,32 in | |
Mousse en polyuréthane | |
0.43 in. | |
4 mm | |
Flexible |