Learn More
Honeywell Safety Products™ Lunettes de sécurité OP-TEMA
Click to view available options
Revêtement des verres : Anti-rayures
Description
- Protection à prix abordable pour une valeur maximale.
- Verres de pleine vue légère.
- Barre frontale moulée intégrée.
- Pont de nez souple et réglable.
- Longueur des branches et angle des verres réglables.
- Verres en polycarbonate résistants à l’abrasion.
- Dispositif de retenue Flexicord réglable et à rupture.
- Sécurité et commodité accrues dans l’environnement de travail actif.
- Conception unique de verres courbes à base 9.
- Excellentes qualités optiques et protection complète.
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Catégorie EPI 2 CE, Assurance qualité ISO 9001/2000, Numéro de certificat CE EC0723, Numéro d’attestation CE EC0723 |
Revêtement de la lentille | Résistantes aux chocs, Antirayures, Anti-UV |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
À utiliser avec (application) | Administration |
Couleur de la monture | Rouge bordeaux |
Comprend | Dispositif de retenue Flexicord réglable et à ouverture |
Nb par paquet | 1paire |
Lens Material | Polycarbonate |
Matériau de la monture | Nylon |
Protection UV | UV400 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Honeywell Safety Products™ Lunettes de sécurité OP-TEMA >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu