Learn More
Honeywell™ Lunettes de sécurité Op-Tema
Click to view available options
Verres transparents, monture noire
Description
- Pour un usage général et une protection contre les chocs (45 m/s)
- Conviennent aux travaux mécaniques : broyage, tournage, meulage, etc.
- Les verres en polycarbonate offrent une protection UV de 99,9 % jusqu’à 380 nm
- Protection à prix abordable pour une valeur maximale
- Verres légers à visibilité totale
- Barre frontale moulée intégrée
- Pont de nez souple et réglable
- Longueur des branches et angle des verres réglables
- Verres en polycarbonate résistants à l’abrasion
- Dispositif de retenue Flexicord réglable et à ouverture
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Certifications/Conformité | Catégorie EPI CE :2, QA :ISO 9001/2000, Certificat CE :EC0723, attestation CE :EC0723 |
Revêtement de la lentille | Antirayures |
Teinte de la lentille | Transparent |
À utiliser avec (application) | Usage général et protection contre les chocs (45 m/s), travaux mécaniques comme le broyage, le tournage, le meulage |
Couleur de la monture | Noir |
Comprend | Dispositif de retenue Flexicord à ouverture |
Lens Material | PC |
Matériau de la monture | Nylon |
Protection UV | 0,999 |