Learn More
Kolmi Hopen™ Masques chirurgicaux Op-Air™ Type II avec contours d’oreille
Masque médical plissé avec clip anti-buée pour le personnel de santé lors des interventions chirurgicales.
Marque: Kolmi Hopen™ M14301-30
5.74 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 3.70500kg
Description
- Milieu de filtration élevé (polypropylène)
- Deux bandes élastiques larges et confortables
- Bords en polypropylène très doux
- Le pliage anatomique limite l’exposition au visage
- Bande nasale intégrée
- Filtre sans fibre de verre
- Produit dans une salle blanche ISO 8 (contrôle des particules et microbiologique)
Spécification
Blanc | |
Polypropylène | |
(UE) 2017/745, EN 14683, ISO 13485, EN ISO 9001 | |
Médical |
Contours d’oreille | |
Plissée | |
Oui | |
60 Paquets |