Learn More
Kolmi Hopen™ Masque médical anti-reflets Op-Air™ One avec bande en mousse
Préparez-vous pour de longues heures grâce à ce masque médical anti-buée avec une bande en mousse confortable et une bande anti-reflets.
Marque: Kolmi Hopen™ M24101MN-30
Informations supplémentaires : Poids : 3.42000kg
Description
- Milieu de filtration élevé (polypropylène)
- Couches (intérieures à extérieures) : cellulose humide, polypropylène soufflé par fusion, polypropylène filé-lié
- Attaches et bords du masque souples et non tissés
- Le pliage anatomique limite l’exposition au visage
- Barre de nez et bande en mousse intégrées pour réduire la formation de buée sur les lunettes
- La bande noire antireflet limite les phénomènes d’éblouissement en salle d’opération
- Filtre sans fibre de verre
- Produit dans une salle blanche ISO 8 (contrôle des particules et microbiologique)
Spécification
Bleu | |
Polypropylène | |
Oui | |
50 Paquets |
Attaches | |
(UE) 2017/745, EN 14683, ISO 13485, EN ISO 9001 | |
Médical |