Learn More
Thermo Scientific Chemicals ONO-RS-082, 98 %
Click to view available options
Quantité:
20 mg
Conditionnement:
20mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Quantité | 20 mg |
| Description | Blanc cassé à jaune |
| Doser | 98% |
| CAS | 99754-06-0 |
| Formule moléculaire | C21H22ClNO3 |
| Poids de la formule | 371,86 |
| Synonyme | Acide 4-Chloro-2-(4-n-pentylcinnamoylamino)benzoïque ; |
| Sensibilité | Sensible à la lumière |
| Point de fusion | 175°C à 177°C |
| Type de produit | ONO-RS-082, 98 % |
| Afficher plus |