Learn More
Invitrogen™ Microbilles de compensation OneComp eBeads™
Code produit. p-7092199
Click to view available options
Quantité:
100 tests
25 tests
Conditionnement:
100 tests
25 tests
Contiennent de l’azoture de sodium
Code produit. 15516296
Marque: Invitrogen™ 01111141
Contiennent de l’azoture de sodium
Particules sphériques qui peuvent être colorées avec des anticorps conjugués à un fluorochrome pour une utilisation comme contrôles de compensation de couleur unique. Les eBeads OneComp réagissent avec les anticorps de souris, de rat et de hamster, et sont indépendantes de la chaîne légère des immunoglobulines. 1 goutte (50 μl) / test
  • Chaque goutte de microbilles contient à la fois une population positive qui permettra de capturer tout anticorps de souris, de rat ou de hamster et une population négative qui ne réagit pas avec les anticorps
  • Cette distribution bimodale peut être utilisée pour les contrôles de compensation de couleur unique lors des expériences de cytométrie en flux multicolore
  • Réaction croisée avec certains anticorps de lapin, sans que des tests approfondis n’aient été réalisés pour cette réactivité
  • Conçues pour une utilisation lors de la compensation de tous les fluorochromes excités par lasers bleu (488 nm), vert (532 nm), jaune-vert (561 nm) et rouge (633 à 635 nm)
  • Compatibles avec eFluor™ 450 mais non optimisées pour la compensation d’autres fluorochromes excités par laser violet (405 nm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux
Nbre de tests 25 dosages
Quantité 25 tests
Gamme de produits eBeads
Type de produit Microbilles de compensation