Learn More
Hamilton™ Une embase assemblée
Un pavillon assemblé avec 24 po de tubulure calibre 22
Marque: Hamilton™ 8892-01
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Fiche technique
Matériau de raccord | CTFE |
---|---|
Matériau de la tubulure | PTFE |
Jauge | Jauge 22 |
Longueur | 24 inches |
Quantité de ventes | 1 pièce |
Type de raccord | 1/4 po.-28 |
Nombre de moyeux | une |
Spécification
0,25 po à 28 po | |
24 in | |
À l’unité |