Learn More
Merck Filtres à membrane Omnipore™, 5 μm
Filtre à membrane en polymère PTFE hydrophile compatible avec pratiquement tous les solvants, acides et solutions alcalines. Les filtres à membrane Omnipore™ sont biologiquement et chimiquement inertes.
Marque: Merck JMWP04700
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Notre membrane Fluoropore™ est une membrane polymère hydrophobe en polytétrafluoroéthylène (PTFE) liée à un support en polyéthylène haute densité afin d’améliorer les caractéristiques de manipulation du filtre lors d’applications normales. Les membranes Fluoropore™ offrent une large compatibilité chimique ainsi que des débits élevés et constants. (Veuillez noter que les références catalogue comportant la mention in.FHUP in. sont non laminées ou ne présentent aucun support.)Notre membrane Omnipore™ est une membrane hydrophile en PTFE compatible avec tous les solvants, acides et solutions alcalines.
Caractéristiques et avantages :
- Biologiquement et chimiquement inertes
- La porosité élevée permet d’obtenir des débits élevés
- Variantes en PTFE hydrophobe ou hydrophile disponibles pour la filtration des échantillons aqueux et organiques
Applications :
- Fluoropore™ Membrane : Clarification d’acides, de bases et de solvants ; surveillance de l’air ; filtrage et ventilation des gaz ; spectroscopie UV
- Omnipore™ Membrane : Filtration de solutions aqueuses, clarification d’acides et de solutions alcalines
Spécification
Non autoclavable | |
Filtre à tamis | |
80 % | |
JMWP | |
100Pack | |
130°C | |
Membranes filtrantes | |
47 mm |
Blanc | |
PTFE | |
Non stérile | |
Compatible avec presque tous les solvants, acides et solutions alcalines. | |
unie | |
85 µm | |
Hydrophile | |
47 mm |