Learn More
Fisherbrand™ Insert de transfert omniPAGE pour système d’électrophorèse verticale de transfert MaxiWAVE omniPAGE
Assure le maintien d’un contact uniforme entre le gel et la membrane.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Utilisé pour le transfert Western des protéines
- L’architecture ouverte des cassettes garantit une zone de transfert maximale permettant le transfert direct du courant
Spécification
Système de transfert MaxiWAVE OmniPAGE | |
Insert de transfert | |
Trois cassettes et 12 tampons en fibre |