Learn More
Diba Tubes en verre de rechange OMNIFIT™ pour colonnes EZ et EZ SolventPlus™
Mélangez et associez vos tubes en verre de rechange Omnifit™ pour les longueurs de colonnes EZ et EZ SolventPlus™ tout en utilisant vos extrémités existantes pour une flexibilité optimale
Brand:  Diba 006ERG-15-40
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 15845294
  • sur devis / 1 pièce
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
View alternative products »
Explore more special offers
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
Utilisez un tube de longueur différente avec vos embouts existants pour répondre à vos exigences spécifiques.
Specifications
Specifications
Omnifit™ EZ and EZ SolventPlus™ Columns
Liquid Chromatography Column
Verre
15 mm
400 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.