Learn More
Diba Tubes en verre de rechange OMNIFIT™ pour colonnes EZ et EZ SolventPlus™
Mélangez et associez vos tubes en verre de rechange Omnifit™ pour les longueurs de colonnes EZ et EZ SolventPlus™ tout en utilisant vos extrémités existantes pour une flexibilité optimale
Marque: Diba 006ERG-25-50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Utilisez un tube de longueur différente avec vos embouts existants pour répondre à vos exigences spécifiques.Spécification
Omnifit™ EZ and EZ SolventPlus™ Columns | |
Liquid Chromatography Column | |
Verre |
25 mm | |
500 mm |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.