Learn More
Diba Manchons OMNIFIT™ pour colonnes EZ et EZ SolventPlus™
Utilisez les manchons Omnifit™ pour colonnes EZ et EZ SolventPlus™ pour joindre deux colonnes pour le remplissage
Marque: Diba 006EPS-15
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Omnifit™ EZ and EZ SolventPlus™ Columns | |
15 mm | |
Liquid Chromatography Column |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.