Learn More
Diba Joints toriques OMNIFIT™ pour colonnes de chromatographie
Sélection de joints toriques FKM ou FFKM (Chemraz™) Omnifit™ pour colonnes de chromatographie
Marque:  Diba 006OR-25-V
Encompass_Preferred
Code produit. 15815574
  • sur devis / 6 pièces
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Omnifit™ HiT Chromatography Columns
25 mm
FKM
6/Pk.
Liquid Chromatography Column