Learn More
Diba Frittés Omnifit™ pour EZ, colonnes EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™ et SolventPlus™
Product Code. 15855534
Encompass_Preferred
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
6,6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Matériau:
PTFE
Polyéthylène
Porosité:
5 μm
10 μm
20 μm
25 μm
30 μm
50 μm
Unit Size:
20 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15855534
Brand: Diba 006FR2525PE
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Les frittés Omnifit™ pour EZ, les colonnes EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™ et SolventPlus™ présentent une gamme de porosités pour vos milieux et votre chimie
Specifications
À utiliser avec (équipement) Omnifit™ EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™, and SolventPlus™ Columns
Diamètre (métrique) interne 25 mm
Type Colonne de chromatographie liquide
Porosité 25 μm
Longueur (métrique) 25 mm
Matériau Polyéthylène
Product Content Correction
The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.