Learn More
Diba Colonnes de chromatographie OMNIFIT™ EZ avec deux embouts réglables
Description
Includes
Ensemble de deux tubulures en PTFE (0,5 m et 2 ml) 1/16 po DE avec raccord PP UNF 1/4-28 à une extrémité, un kit de plaques frittées (contient deux plaques frittées 10 μm en PE, 10 μm en PTFE, 30 μm en PTFE) et un raccord de port conique Click-N-Seal® PEEK 10-32.
- Les filetages de colonne PEEK™ offrent une durabilité exceptionnelle
- Les colonnes en verre borosilicaté de précision offrent inertie, visibilité et performance
- Le placement de frittés supérieur ajoute un support de lit et une distribution uniforme du flux d’échantillons
- Les colonnes réutilisables vous permettent de les remplir avec vos propres milieux spécifiques à votre application
Spécification
Spécification
| Gamme de température (métrique) | 4 to 40°C |
| Diamètre (métrique) interne | 15 mm |
| Type | Colonne de chromatographie liquide |
| Pression max. | 300 psi |
| Porosité | 10 and 30 μm |
| Capacité de colonne | 24,7 à 53,0 ml |
| Longueur (métrique) | 330 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté, PTFE, polyéthylène, FKM/FPM |
| Température max. | 40°C |
| Comprend | Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF PP fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits), and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting. |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.