Learn More
Diba Colonnes de chromatographie OMNIFIT™ EZ avec deux embouts réglables
Code produit. 15845394
Encompass_Preferred
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
Diamètre (métrique) interne:
6,6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Capacité de colonne:
0,1 à 0,7 ml
0,1 à 2,4 ml
0,1 à 4,1 ml
0,2 à 5,5 ml
0,2 à 9,4 ml
0,4 à 12,4 ml
0,4 à 21,2 ml
1,2 à 34,4 ml
1,2 à 58,9 ml
10,6 à 38,9 ml
103,1 à 181,6 ml
11 à 23,6 ml
120,2 à 440,7 ml
134,7 à 288,6 ml
152,2 à 230,7 ml
16,5 à 29,1 ml
2,1 à 7,5 ml
2,3 à 115,5 ml
202,0 à 356,0 ml
24,3 à 36,9 ml
24,7 à 53,0 ml
280,4 à 600,9 ml
29,5 à 108,0 ml
37,1 à 65,4 ml
4,7 à 17,3 ml
4,8 à 10,3 ml
420,6 à 741,1 ml
54,8 à 83,1 ml
57,7 à 211,7 ml
620,9 à 941,4 ml
68,7 à 147,3 ml
7,2 à 12,7 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15845394
Marque: Diba 006EZ3515AA
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Includes
Ensemble de deux tubulures en PTFE (0,5 m et 2 ml) 1/16 po DE avec raccord PP UNF 1/4-28 à une extrémité, un kit de plaques frittées (contient deux plaques frittées 10 μm en PE, 10 μm en PTFE, 30 μm en PTFE) et un raccord de port conique Click-N-Seal® PEEK 10-32.
Les colonnes de chromatographie Omnifit™ EZ avec deux embouts réglables sont conçues de manière ergonomique et permettent un réglage simple et rapide de la hauteur
  • Les filetages de colonne PEEK™ offrent une durabilité exceptionnelle
  • Les colonnes en verre borosilicaté de précision offrent inertie, visibilité et performance
  • Le placement de frittés supérieur ajoute un support de lit et une distribution uniforme du flux d’échantillons
  • Les colonnes réutilisables vous permettent de les remplir avec vos propres milieux spécifiques à votre application
Spécification
Gamme de température (métrique) 4 to 40°C
Diamètre (métrique) interne 35 mm
Type Colonne de chromatographie liquide
Pression max. 150 psi
Porosité 10 and 30 μm
Capacité de colonne 2,3 à 115,5 ml
Longueur (métrique) 150 mm
Matériau Verre borosilicaté, PTFE, polyéthylène, FKM/FPM
Température max. 40°C
Comprend Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF PP fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits), and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting.
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.