Learn More
Diba Frittages de rechange Omnifit™ BenchMark™ pour colonnes de chromatographie
Sélectionnez parmi différentes porosités pour votre milieu et votre application chimique
Marque: Diba 006FR-35-25-PE
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les frittages de rechange sont disponibles en PTFE ou en PE en différentes porosités, ce qui vous permet de sélectionner les supports de lit les plus adaptés à votre application. Faites correspondre l’ID de colonne pour sélectionner le frittage adéquatSpécification
Accessoires pour colonnes de chromatographie | |
25 μm | |
35 mm | |
Fritté de chromatographie de rechange |
Polyéthylène | |
Universel | |
1,3 in |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.