Learn More
Ansell Gants d’examen non poudrés jetables Nitritex™ Omega Pro-tech™
Code produit. 12970835
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
2XL
Protégez-vous des coupures et des accrocs en portant les gants d’examen non poudrés et jetables Nitritex™ Omega Pro-tech™. Les gants violets sont jetables, non stériles, sans latex, sans poudre et sont disponibles en différentes tailles.
  • Violet
  • Manchette à bord roulé
  • Non stérile
  • Le nitrile ne contient aucune protéine
  • Plusieurs tailles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Conformes aux exigences de la norme européenne relative aux gants médicaux EN 455 (parties 1, 2 et 3), des normes relatives aux gants EN 420:2003 et EN 374 (parties 1, 2 et 3:2003), des normes ISO 9001:2008 et 13485:2003, des certifications de l’annexe V de la directive 93/42/CEE et de l’article 11b de la directive 89/686/CEE, dispositif médical de classe I, conformément à la directive MDD 93/42/CEE, et équipement de protection individuelle de conception complexe de catégorie 3, conformément à la directive EPI 89/686/CEE, CE 0120
Classification EPI catégorie III
Couleur Violet
Jetable Oui
Finition externe Bout des doigts texturé
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants d’examen
Dimensions M
Stérilité Non stérile
Type de doigt Texturés
Type de manchette de gant Ourlé
Inspecté pour une utilisation médicale Oui
Quantité 100/paquet
Résistant à Coupures et accrocs, large gamme de produits chimiques
Séries OPT
Longueur (métrique) 240 mm