Learn More
Cytiva Disques à membrane Omega
Disques à membrane Omega avec des performances et une stabilité élevées pour les utilisateurs de cellules à agitation conventionnelles et non jetables.
Marque:  Cytiva OM010062
Code produit. 17164811
  • 398.00€ / 12 pièces
Expédition estimée: 08-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La membrane en polyéthersulfone fournit des débits plus élevés et une liaison protéique plus faible que la cellulose régénérée compétitive
  • Réduction du délai de traitement et récupération optimale
  • Les disques peuvent être lavés et réutilisés
  • Membranes de rechange pour la concentration d’autres systèmes cellulaires agités, le fractionnement, la purification, l’échange de tampons ou le dessalage de protéines, de bouillons cellulaires et d’autres biomolécules
  • Usage exclusivement réservé à la recherche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
PES
Non stérile
62 mm
10 kDa
12/boîte