Learn More
Cytiva Disques à membrane Omega
Disques à membrane Omega avec des performances et une stabilité élevées pour les utilisateurs de cellules à agitation conventionnelles et non jetables.
Marque: Cytiva OM030076
412.30 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21865" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La membrane en polyéthersulfone fournit des débits plus élevés et une liaison protéique plus faible que la cellulose régénérée compétitive
- Réduction du délai de traitement et récupération optimale
- Les disques peuvent être lavés et réutilisés
- Membranes de rechange pour la concentration d’autres systèmes cellulaires agités, le fractionnement, la purification, l’échange de tampons ou le dessalage de protéines, de bouillons cellulaires et d’autres biomolécules
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Spécification
PES | |
Non stérile | |
76 mm |
30 kDa | |
12/boîte |