Learn More
EVOS™ Olympus 1.25X Objective, apochromat, LWD
Pour les applications exigeantes, en particulier la capture d’images couleur dans la lumière blanche
Marque:  EVOS™ AMEP4736
Code nomenclature Nacres: MA.46
Informations supplémentaires : Poids : 2.00000kg
Code produit. 15399641
  • 2670.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-09-2024
Description
  • Avec objectif à longue distance de travail, optimisé pour l’imagerie des lames, des boîtes et des flacons de culture cellulaire et des plaques de microtitration
  • Compatible avec les systèmes d’imagerie cellulaire EVOS™
  • Offre des performances optiques depuis la lumière visible jusqu’à la lumière infrarouge
  • Répond aux besoins de plusieurs grossissements et caractéristiques optiques
Spécification
Spécification
Lentille de focalisation
Système d’imagerie EVOS™ XL Core, système d’imagerie EVOS™ FL Color, système d’imagerie EVOS™ XL, système d’imagerie EVOS™ FL, système d’imagerie EVOS™ FL Auto
5,11 mm
1,25X
1 de chaque
Olympus™
Récipients, lames, boîtes de culture cellulaire, flacons, plaques à puits de microtitration
Apochromatique
0,04
Promotions
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.