Learn More
Olopatadine hydrochloride, MedChemExpress
MedChemExpress Olopatadine hydrochloride (ALO4943A) is a histamine blocker used to treat allergic conjunctivitis.
Marque: Medchem Express HY-B0426A
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Olopatadine hydrochloride (ALO4943A) is a histamine blocker used to treat allergic conjunctivitis.Spécification
Olopatadine hydrochloride | |
White | |
C21H24ClNO3 | |
ALO4943A KW4679 | |
O=C(O)CC1=CC=C(C/2=C1)OCC3=CC=CC=C3C2=C\CCN(C)C.Cl | |
373.87 | |
Research | |
COVID-19-immunoregulation |
140462-76-6 | |
Research | |
10 mg | |
DMSO : 50 mg/mL (133.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.67 mg/mL (17.84 mM; Need ultrasonic) | |
373.87 | |
99.97% | |
Solid |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.